Learn More
Cole-Parmer™ Turbidity Standard/Kit
Codice prodotto. 10350605
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Hach Turbidimeters
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura)
10350605 Hach Turbidimeters
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10350605 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 2659405
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
For use with: HACH Turbidity meters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Turbidity Standard Kit
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hach Turbidimeters
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • StablCal sealed vials calibration kits
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine , methenamine; hexamethylenetetramine