Learn More
Masterflex™ Turbo Prop Open Channel Flowmeter
Codice prodotto. 11700099 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di portata:
0.3 to 15 ft./sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di portata Dimensione della confezione
11700099 0.3 to 15 ft./sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11700099 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 3292201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00€
    2098.93€ / pezzi 1
    Risparmia 576.07€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Specifica
Tipo Paddle Wheel Flowmeter
Accuracy 0.1 ft./sec.
Intervallo di portata 0.3 to 15 ft./sec.
Da utilizzare con (applicazione) Accurately measure water velocity in open channels and partially filled pipes
Dettagli alimentazione Internal lithium Battery
Temperatura (sistema metrico) 70°C