Learn More
Buerkle™ Spruzzatori Turn 'n' Spray™ con valvola per funzionamento capovolto
Codice prodotto. 11901441 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 mL
ID collo (sistema metrico):
18 mm
17.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) ID collo (sistema metrico) Dimensione della confezione
11901441 500 ml 18 mm Pezzo
11991431 250 ml 18 mm Pezzo
11911441 1000 mL 17.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11901441 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03090005
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Spray in any direction with Turn'n' Spray's special technology. ™™
Turn'n'Spray features a special technology allowing you to spray in any direction and reach hard-to-access places easily and without straining.
  • Uninterrupted spraying at any angle
  • Parts in contact with contents made of PP, PE, silicon and stainless steel
  • Nozzle diameter 0.6mm, nozzle is continuously adjustable
  • Amount sprayed per stroke: ±
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore White
Diametro (sistema imperiale) 3.03 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 18 mm
Include Valvola per funzionamento capovolto
Altezza (sistema metrico) con chiusura 230 mm
Materiale Polipropilene, polietilene, silicio, acciaio inox, Polypropylene, Silicon
ID collo (sistema metrico) 18 mm
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 0.6 mm
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Narrow, Threaded
Altezza (sistema metrico) 175 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.02 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.89 in.
Chemical Label Blank
Diametro (sistema metrico) 77 mm
Tipo di chiusura Spray Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 16.91 oz.
Forma Round
Monouso Reusable
Product Type Upside-down Spray