Learn More
Buerkle™ Spruzzatori Turn 'n' Spray™ con valvola per funzionamento capovolto
Sfoglia Tutto Bürkle ProdottiDescrizione
Turn'n'Spray features a special technology allowing you to spray in any direction and reach hard-to-access places easily and without straining.
- Uninterrupted spraying at any angle
- Parts in contact with contents made of PP, PE, silicon and stainless steel
- Nozzle diameter 0.6mm, nozzle is continuously adjustable
- Amount sprayed per stroke: ±
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | White |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.36 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 18 mm |
| Include | Valvola per funzionamento capovolto |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 200 mm |
| Materiale | Polipropilene, polietilene, silicio, acciaio inox, Polypropylene, Silicon |
| ID collo (sistema metrico) | 18 mm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 0.6 mm |
| Vedi altri risultati |