Learn More
Berthold Technologies Turn Table For DeWit Tubes
Codice prodotto. 31777388 Sfoglia Tutto Berthold Technologies Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Imaging System
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura)
31777388 Imaging System
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31777388 Fornitore Berthold Technologies N. del fornitore 5662503
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
For NightSHADE imaging systems to hold 18 DeWit tubes for sequential imaging.
  • The turntable for NightSHADE enables sequential and scheduled acquisition of up to 18 DeWitt tubes (in groups of three)
  • Includes complete turntable assembly: base and upper part
Specifica
Tipo Specimen Tray
Da utilizzare con (applicazione) Imaging of Seedlings
Da utilizzare con (apparecchiatura) Imaging System
Tensione 24 V