Learn More
Turpentine Substitute, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical T/4200/PB17
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64742-88-7 Peso : 2.50000kg Transport : UN number : 1300 Chem class : 3 Pack group : III
Quantità | 2.5L |
---|---|
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Identificatori chimici
64742-88-7 | |
132767 |
Specifica
HDPE plastic bottle | |
Colorless | |
64742-88-7 | |
Liquid |
149°C | |
2.5L | |
132767 |
Sicurezza e movimentazione
- Turpentine substitute
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.