Learn More
TUSC3 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Codice prodotto. 18620811 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620811 0.02 mL 0.02mL
18601461 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18620811 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2932230.02ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TUSC3 Polyclonal specifically detects TUSC3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TUSC3
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000
Formulazione PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias gene D8S1992, M33, N33MRT7MGC13453, oligosaccharyltransferase 3 homolog A, OST3A, Protein N33, Putative prostate cancer tumor suppressor, tumor suppressor candidate 3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 42-200 of human TUSC3 (NP_839952.1). QKKKENLLAEKVEQLMEWSSRRSIFRMNGDKFRKFIKAPPRNYSMIVMFTALQPQRQCSVCRQANEEYQILANSWRYSSAFCNKLFFSMVDYDEGTDVFQQLNMNSAPTFMHFPPKGRPKRADTFDLQRIGFAAEQLAKWIADRTDVHIRVFRPPNYSG
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.02 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7991
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG