Learn More
TW-37, MedChemExpress
Codice prodotto. 16424928
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16424928 10 mg 10mg
16411177 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16424928 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12020
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress TW-37 is a potent Bcl-2 inhibitor with Ki values of 260, 290 and 1110 nM for Mcl-1, Bcl-2 and Bcl-xL, respectively.
TW-37 is a potent Bcl-2 inhibitor with Ki values of 260, 290 and 1110 nM for Mcl-1, Bcl-2 and Bcl-xL, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico TW-37
CAS 877877-35-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C33H35NO6S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 42 mg/mL (73.21 mM)
SMILES O=C(C1=CC(CC2=CC=CC=C2C(C)C)=C(C(O)=C1O)O)NC3=CC=C(C=C3)S(=O)(C4=CC=CC=C4C(C)(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 573.7
Peso formulazione 573.7
Percent Purity 96.73%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only