Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Product Code. 15474129
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
2 L
Unit Size:
1 L
2 L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15474129 2 L 2 L
15464129 1 L 1 L
15454129 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15474129 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61544.K3
 Restricted Item
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tween 20 blocking buffer solution is used as a washing agent in immunoassays, such as western blots and ELISAs. It helps to prevent non-specific antibody binding. The buffer is used for washes between each immunoreactions, to remove unbound immunological, and eventually for incubation solutions of immunoreagents to reduce unspecific background.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Blocking Buffer
Concentration 1% in PBS (10X)
Physical Form Viscous Liquid
Quantity 2 L
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.