Learn More
Polysorbate 20, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10485733
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Flacone in HDPE
Flacone in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10485733 500 mL Flacone in HDPE 500mL
10113103 100 mL Flacone in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10485733 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP337500
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 28080
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Detergente non ionico
Questo detergente non ionico viene utilizzato per isolare le proteine con membrane solubili in acqua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 20
Colore Ambra
CAS 9005-64-5
Forma fisica Liquido viscoso
Punti di ebollizione 100°C
Densità 1.100g/cm³
pH 6
Quantità 500 mL
Valore ossidrile 96 to 108
Identificazione Pass Test
Residuo della combustione 0.25% max.
Imballaggio Flacone in HDPE
Formula molecolare (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viscosità 400 mPa/s at 25°C
Acqua 3% max.
Numero MDL MFCD00165986
Sinonimo Polyoxyethylene-20-sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
InChI Key HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC Name 2-[2-[3,4-bis(2-idrossietossi)ossolan-2-il]-2-(2-idrossietossi)etossi]etil dodecanato
Molecular Weight (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Peso formulazione 1227.54