Learn More
TWEEN 20, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11417160 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11417160 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11417160 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 11TWEEN201
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
TWEEN 20, Molecular biology reagent, Viscous pale yellow liquid
  • TWEEN 20 is a nonionic detergent widely used in biochemical applications, such as emulsifying agents for the preparation of stable oil-inwater emulsions.
  • It has been used in preextraction of membranes to remove peripheral proteins.
  • TWEEN 20 has been used as a blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05%.
  • TWEEN 20 can be used for lysing mammalian cells at a concentration of 0.05 to 0.5%. TWEEN 20 is a polyoxyethylene sorbitol ester.
Identificatori chimici
CAS 9005-64-5
Formula molecolare (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molecular Weight (g/mol) 522.68
Numero MDL MFCD00165986
InChI Key HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate
IUPAC Name 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 20
Colore Pale Yellow
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione >100°C (literature)
Densità 1.09 - 1.12(25°C)
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità >230°F/ >110°C (Lit.)
Indice di rifrazione < 1.33 hPa (< 1.00 mmHg, Lit.)
Gravità specifica 1.08 - 1.13
Viscosità Brookfield Viscosity: 370-430 cps (25°C, neat, Lit.)
Acqua ≤3%
Informazioni di solubilità Soluble in Water(100mg/mL).
Grado Biologia molecolare
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tween 20, molecular biology reagent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.