Learn More
Polysorbate 20, 100g, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11491622 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11491622 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11491622 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04806576
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Polysorbate 20 is used as emulsifying agent for the preparation of stable oil-in-water emulsions in pharmaceuticals, cosmetics, cleaning compounds. Polysorbate 20 has been used in pre-extraction of membranes to remove peripheral proteins (used at 2% for extraction of membrane-bound proteins).
Polysorbate 20 has been used as a blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05%. It can be used for lysing mammalian cells at a concentration of 0.05 to 0.5%. It is a nonionic detergent widely used in biochemical applications.
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 20
CAS 9005-64-5
Quantità 100 g
Formula molecolare (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Numero MDL MFCD00165986
Sinonimo Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
InChI Key HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC Name 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate
Molecular Weight (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • POLYSORBATE 20
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tween 20