Learn More
Tween™ 20, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10419000 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10419000 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10419000 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/4206/60
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Colore Amber
CAS 9005-64-5
Forma fisica Very viscous Liquid
Punti di ebollizione 100°C
pH 6
Quantità 1 kg
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viscosità 400 mPaS at 25°C
Numero MDL MFCD00165986
InChI Key HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC Name 2-[2-[3,4-bis(2-idrossietossi)ossolan-2-il]-2-(2-idrossietossi)etossi]etil dodecanato
Molecular Weight (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314