Learn More
Tween 20™, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15825398 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 gal.
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
4546mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15825398 500 mL Plastic bottle 500mL
15895178 1 gal. Plastic bottle 4546mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15825398 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J20605.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9005-64-5 | Molecular Formula: (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | Molecular Weight: 522.68 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-64-5
Formula molecolare (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molecular Weight (g/mol) 522.68
Numero MDL MFCD00165986
InChI Key HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Tween 20™
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione >100°C
Densità 1.105
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.105
IUPAC Name 2-[2-[3,4-bis(2-idrossietossi)ossolan-2-il]-2-(2-idrossietossi)etossi]etil dodecanato
Grado Ultra Pure