Learn More
Tween™ 40, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10409000 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10409000 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10409000 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/4205/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Colore Yellow
CAS 9005-66-7
Forma fisica Viscous liquid
Punto di fusione 0.1°C
pH 6
Quantità 1 kg
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Viscosità ≈200 at 50°C
Numero MDL MFCD00165345
InChI Key DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC Name 2-[(2R)-2-[(2R,3R,4R)-3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl dodecanoate
Molecular Weight (g/mol) 522.68
PubChem CID 92329579