Learn More
Tween™80, ∽75% oleic acid, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11483601 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 L
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483601 0.5 L 500mL
11493601 1 L 1L
11451981 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11483601 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210317090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.75€
    58.80€ / 500mL
    Risparmia 2.95€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Identificatori chimici
CAS 9005-70-3
Formula molecolare (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD01779641
InChI Key ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Sinonimo Polysorbate 80, Polyoxyethylene sorbitan monooleate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Tween 80
Colore Yellow
Forma fisica Liquid
Densità 1.08g/mL
Quantità 0.5 L
Intervallo percentuale saggio ∽75%