Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione detergente Tween-80 Surfact-Amps™
Codice prodotto. 13404269 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
500 mL
6 x 10 ml
Dimensione della confezione:
500mL
50mL
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13404269 500 mL 500mL
13494259 50 mL 50mL
11871455 6 x 10 ml pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13404269 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 28230
Curiosity Goes Beyond
Usa il codice promozionale 27966
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Surfact-Amps 80 Detergent Solution is highly-purified Tween-80 detergent stabilized and supplied as a 10% solution in 10mL glass ampules.
Thermo Scientific™ Tween-80 Detergent Surfact-Amps™ Solution is highly-purified Tween-80 detergent stabilized and supplied as a 10% solution in 10mL glass ampules.
This is an easy-to-use 10% (w/v) solution of purified Tween-80 detergent for use in routine and high-demand protein research methods and molecular biology techniques. Tween-80 is a nonionic polyoxyethylene surfactant that is most frequently added to PBS or TBS wash buffers for ELISA, Western blotting and other immunoassay methods.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10% w/v) provide unsurpassed purity, quality and stability. Unlike neat detergents, which are extremely viscous, Surfact-Amps 10% Solutions are easy to pipette and accurately dispense. The surfactant solutions are carefully prepared and packaged under nitrogen in glass ampules, ensuring their stability and eliminating the accumulation of peroxides and degradation products.
Highlights:
Tween 80 – a nonionic detergent for use in wash buffers
Accurate – precise 10% detergent solution in ultrapure water
Easy-to-use – solution is simple to dispense and dilute for use
Exceptionally pure – less than 1.0μeq/ml peroxides and carbonyls
Stable – packed in glass ampules under inert nitrogen gas
Detergent Properties:
  • Molecular Weight: 1310
  • Detergent Class: Nonionic
  • Aggregation Number: 60
  • Micelle Molecular Weight: 76,000
  • Critical Micelle Concentration (CMC): 0.012mM (0.0016%, w/v)
  • Cloud Point: Unknown
  • Dialyzable: No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store in a cool, dry, and well-ventilated area
Forma Liquid
Product Line Surfact-Amps, Tween
Tipo di reagente Detergent Solution
Quantità 500 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CHAPS: 3{ (3-CHOLAMIDOPROPYL) DIMETHYL-AMMONIO-} -1-PROPANE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: CHAPS