Learn More
Tween™ 80, Fisher BioReagents
Catalog Number 10592955
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
HDPE Bottle
Non-ionic detergent for selective protein extraction
This nonionic detergent is used in the isolation of water-soluble membrane proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tween™ 80
Colore Amber
CAS 9005-65-6
Forma fisica Liquid
Densità 1.080g/cm³
Formula molecolare (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Numero MDL MFCD00082107
pH 6
Quantità 500 mL
Indice di Merck 15, 7703
Sinonimo Polysorbate 80, Polyoxyethylene-20-sorbitan Monooleate
InChI Key HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC Name 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Valore ossidrile 65 to 80
Molecular Weight (g/mol) 604.82
Identificazione Pass Test
Residuo della combustione 0.25% max.
Imballaggio HDPE Bottle
Acqua 3% max.