Learn More
MP Biomedicals™ Tween™ 80, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11441981 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11441981 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11441981 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 02194725.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    43.05€ / 100mL
    Risparmia 2.15€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Tween™ 80 is widely used in a number of biochemical applications.
Tweens™ are a series of nonionic surfactants derived from sorbitan esters.
  • They are soluble or dispersible in water but differ widely in organic and oil solubilities.
  • Used as oil-in-water emulsifiers in pharmaceuticals, cosmetics, cleaning compounds, etc.
  • Polysorbate 20 is nonionic surfactants derived from sorbitan ester.
Specifica
Descrizione Tween™ 80
CAS 9005-65-6
Sinonimo Polyoxyethylenesorbitan monooleate; POE (20) sorbitan monooleate; Polyethylene glycol sorbitan monooleate; Polysorbate 80
Content And Storage Store at Room Temperature
Forma Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Selective protein extraction; Isolation of nuclei from mammalian cell lines
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tween 80, cell culture reagent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: tween 80