Learn More
Tween™ 80 (Polysorbate), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10311091 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10311091 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10311091 Fornitore JT Baker N. del fornitore 7394.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.99€
    138.56€ / 500mL
    Risparmia 41.43€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Laboratory Reagent
Specifica
CAS 9005-65-6
Punti di ebollizione ∼100°C (1013 hPa)
Punto di fusione -21°C
Densità 1.062 g/cm³ (20°C)
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità >149°C
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Numero MDL MFCD00082107
InChI Key HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC Name 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Molecular Weight (g/mol) 604.82