Learn More
Tween™ 80, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10498800 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10498800 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10498800 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/4203/60
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
1kg, Amber glass bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Amber
CAS 9005-65-6
Forma fisica Liquid
pH 6
Quantità 1 kg
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Numero MDL MFCD00082107
InChI Key HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC Name 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Molecular Weight (g/mol) 604.82