Learn More
Tween 85, MP Biomedicals
Codice prodotto. 17841381 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17841381 100 mL 100mL
11402772 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17841381 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215248780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    43.05€ / 100mL
    Risparmia 2.15€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 87-44-5
Formula molecolare C15H24
Molecular Weight (g/mol) 204.357
InChI Key NPNUFJAVOOONJE-IZZDOVSWSA-N
Sinonimo Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
PubChem CID 5354499
IUPAC Name (4E)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene
SMILES CC1=CCCC(=C)C2CC(C2CC1)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tween 85
Quantità 100 mL
Peso formulazione ≈1840