Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Tweezers Curved/Blunt, Stainless Steel
Codice prodotto. 10107011
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10107011 130 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10107011 Fornitore Usbeck Laborgeraete™ N. del fornitore 3072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.13€
    4.50€ / pezzi 1
    Risparmia 0.63€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Usbeck Laborgeraete Tweezers made of stainless steel with curved/blunt tips.
  • Overall Length: 130 mm
  • Instrument shape: Bent
  • Material: Stainless Steel
  • Tweezer Tip Shape: Blunt
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Materiale Stainless Steel
Stile Curved