Learn More
Twelve component Organic multi-element standard 200μg/mL of each, Fisher chemical™
Codice prodotto. 12984275 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12984275 5 mL 5mL
12994275 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12984275 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore CM 1121
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Twelve component solution
Imballaggio Ampoule
Nomi componenti o analita 2-Chlorophenol; 2-Methylphenol; 2-Nitrophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 4-Methylphenol; 4-Nitrophenol; Pentachlorophenol; Phenol
Forma fisica Liquid
Concentrazione 200 μg/mL of each component
Numero UN 1230
Tipo Organic Multi-component Standard Solution
Elemento 2-Chlorophenol, 2-Methylphenol, 2-Nitrophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Methylphenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol
Solvent or Matrix Methanol
Quantità 5 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution 12 Components in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361+P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .