Learn More
LABPLAS Twirl'Em Ecolo
Codice prodotto. 17940265
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
89 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
140 x 229 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Spessore (sistema metrico):
63.5 μm
76.2 μm
101.6 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
17940265 114 x 229 mm 63.5 μm pezzi 1000
17960215 114 x 191 mm 63.5 μm pezzi 1000
17980165 89 x 178 mm 63.5 μm pezzi 1000
17900155 140 x 229 mm 101.6 μm pezzi 1000
17980175 178 x 305 mm 101.6 μm pezzi 1000
17920305 140 x 381 mm 76.2 μm pezzi 1000
17980235 140 x 229 mm 76.2 μm pezzi 1000
17950275 178 x 305 mm 76.2 μm pezzi 1000
17950165 178 x 381 mm 76.2 μm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 17940265 Fornitore LABPLAS N. del fornitore EPL4590E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    206.21€ / pezzi 1000
    Risparmia 12.79€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Biodegradable, sterile sampling bag with standard closure.
  • Twirl'Em Ecolo
  • Biodegradable
  • Safety tabs
  • Clear
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes and thicknesses
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Senza lattice Yes
Spessore (sistema imperiale) 2.5 mil.
Dimensioni (L x P) 114 x 229 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Product Type Sample Bag
Lunghezza (sistema metrico) 114 mm
Larghezza (sistema metrico) 229 mm
Spessore (sistema metrico) 63.5 μm