Learn More
Ohaus™ Two Block Digital Dry Block Heater HB2DG
Codice prodotto. 15712709 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
Digital
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di unità di controllo unitSize
15712709 Digital Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15712709 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30392082
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Two Block Digital Dry Block Heater processes more samples while delivering precise and reliable results.
  • Designed for applications that require repeatable results and superior temperature stability
  • Multi-purpose units are ideal for incubation and activation of cultures, enzyme reactions, immunoassays, melting/boiling points, and a wide variety of other laboratory procedures
  • Integral support rod holder with locking knob accepts optional external temperature probe kit
  • External temperature probe kit monitors actual block or sample temperature
  • Each of the five available models accepts separate interchangeable modular blocks (available separately) accommodating various tube sizes from 0.2 mL microtubes to 50 mL centrifuge tubes
  • Each block has a thermometer well for measuring block temperature
  • Efficient heating due to close tube-and-block contact for maximum heat retention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità TUV
Tipo di unità di controllo Digital
Descrizione Dry Block Heater, 2 Block, HB2DG, EU
Temperature Range (Metric) 5°C to 120°C
Tipo Dry Bath Block
Heat Up Time 50 min
Modello HB2DG
N. di blocchi 2
Stabilità termica ±0.1°C
Uniformità termica ±0.1°C at 37°C
Uniformità ± 0.2°C at 37°C
Dimensioni (L x P) 39.10 cm x 20.30 cm
Dimensioni (L x P x A) 39.1 x 20.3 x 8.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 15.40 in.
Lunghezza (sistema metrico) 39.10 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.30 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.50 in.
Altezza (sistema metrico) 8.900 cm
Profondità (sistema imperiale) 15.40 in.
Profondità (sistema metrico) 39.10 cm
Peso (sistema metrico) 2.8 kg
Requisiti elettrici 230V, 0.92A, 50/60Hz
Amperaggio 0.92A