Learn More
Köttermann Two Door Tall Storage Cabinet
Codice prodotto. 17362089
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di sportello:
Hinged
Sliding
N. di ripiani:
4
None
Dimensioni (P x L x A):
350 x 900 x 1920 mm
366 x 900 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
770 x 1100 x 2250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di sportello N. di ripiani Dimensioni (P x L x A) unitSize
17362089 Sliding 4 350 x 900 x 1920 mm Pezzo
17342079 Sliding 4 350 x 1200 x 1920 mm Pezzo
17382089 Hinged 4 366 x 900 x 1920 mm Pezzo
17392089 Sliding 4 500 x 900 x 1920 mm Pezzo
17362079 Sliding 4 500 x 1200 x 1920 mm Pezzo
17312099 Hinged 4 516 x 900 x 1920 mm Pezzo
17322099 Hinged None 770 x 1100 x 2250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17362089 Fornitore Köttermann N. del fornitore 30100066
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Two Door Tall Storage Cabinet features a two hinged or sliding doors to protect stored equipment and utensils.
  • Tall, slender design expands storage with a small footprint
  • Two doors protect stored items
  • Sliding and hinged door options available
Specifica
Colore White
Regolabile No
Tipo di armadietto Tall Storage
Dimensioni (P x L x A) 350 x 900 x 1920 mm
Tipo di sportello Sliding
Finitura Epoxy Coated
Da utilizzare con (applicazione) Storage
N. di sportelli 2
N. di cassetti None
N. di ripiani 4
Warranty None
Peso (sistema metrico) 83.4 kg
Con ruote No
Materiale Steel