Learn More
Köttermann Two Door Tall Storage Cabinet
Description
- Tall, slender design expands storage with a small footprint
- Two doors protect stored items
- Sliding and hinged door options available
Specifications
Specifications
| Colore | White |
| Regolabile | No |
| Tipo di armadietto | Tall Storage |
| Dimensioni (P x L x A) | 500 x 900 x 1920 mm |
| Tipo di sportello | Sliding |
| Finitura | Epoxy Coated |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
| N. di sportelli | 2 |
| N. di cassetti | None |
| N. di ripiani | 4 |
| Show More |