Learn More
Lenz Laborglasintrumente Two-Neck Round-Bottom Flasks, Side Neck Parallel
Codice prodotto. 10768081
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Giunto rastremato standard:
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 29/32
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione Giunto rastremato standard
10768081 100 mL Pezzo -
10385921 2 L Pezzo Side Neck NS 29/32
10129170 500 mL Pezzo Side Neck NS 14/23
10589421 1 L Pezzo Side Neck NS 14/23
10060271 2 L Pezzo Side Neck NS 14/23
10060331 4 L Pezzo Side Neck NS 29/32
10254481 1 L Pezzo Side Neck NS 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10768081 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 03204137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.15€
    25.36€ / pezzi 1
    Risparmia 7.79€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Distillation flasks
  • With parallel side neck
  • With conical ground joints
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Duran Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 64 mm