Learn More
Thermo Scientific™ Rotore a cestello oscillante TX-1000 4 x 1000 ml
Codice prodotto. 15133169 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Bucket
Swinging Bucket Rotor
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
15133169 Swinging Bucket Rotor Pezzo
15163169 Bucket pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15133169 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00€
    1828.55€ / pezzi 1
    Risparmia 456.45€
    19% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il rotore TX-1000 consente di centrifugare 4 l con l'ingombro di una tradizionale centrifuga da 3 l.
Process 4L in a traditional 3L general purpose centrifuge footprint with the Thermo Scientific™ TX-1000 rotor. High-throughput capacities for processing more tubes in less runs saves time while reducing energy and wear. The rotor features Thermo Scientific™ Slide Coat™ finish, an advanced lubricant and corrosion resistant coating. Dual-purpose large bucket design accepts adapters for tubes or microplates. Save time: No need to swap buckets. Save space: No additional buckets to store. Save money: No additional buckets to purchase.
Le caratteristiche principali includono:
  • Centrifugazione di un massimo di 40 provette a fondo conico da 50 ml, 196 provette da prelievo ematico o 24 micropiastre
  • Le capacità elevate consentono di elaborare un maggior numero di provette con meno cicli, risparmiando tempo e riducendo usura ed energia
  • La finitura Slide Coat è costituita da un lubrificante avanzato e un rivestimento resistente alla corrosione
  • Il cestello grande a doppia funzione accetta adattatori per provette o micropiastre
Raccomandato per:
colture cellulari, separazione di sangue, analisi di fluidi corporei, microbiologia, proteomica, genomica e biologia molecolare
Informazioni per gli ordini:
cestelli, coperchi e supporti per micropiastre sono venduti separatamente; per completare l'insieme, ordinare il corpo rotore (75-003-607) e i componenti. Per gli o-ring di ricambio per i coperchi (set di 4) ordinare 75-003-610. Gli adattatori per provette sono disponibili anche separatamente. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio riferimento commerciale di zona.
Garanzia:
Cinque anni su componenti e manodopera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 and SL 40/40F Centrifuges
Capacità 4 x 1000 mL or 24 Microplates
Product Type Swinging Bucket Rotor
Certificazione/Conformità Certificazione di biocontenimento dell'autorità sanitaria inglese, Porton Down, U.K.
Dimensioni provetta 140 x 126 mm
Descrizione Corpo rotore a cestello oscillante TX-1000