Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori provette per rotori TX-200
Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003804
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10216854
  • 283.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.
Adapters hold a variety of tubes including round-bottom, conical, urine, blood collection and microtubes.
  • Maximum tube capacity: 4 × 100mL
  • Maximum O.D. × L: 48 × 122mm
Specifica
Specifica
25.5 mm
118 mm
25mL Universal tube