Learn More
Thermo Scientific™ Rotore oscillante TX-200
Codice prodotto. 10707025 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Bucket Lid
Replacement O-ring
Rotore oscillante
Dimensione della confezione:
4 sets
Pezzo
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10707025 Rotore oscillante Pezzo
11784998 Rotore oscillante 4 sets
11794998 Bucket Lid pezzi 4
11765008 Replacement O-ring pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10707025 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00€
    1250.00€ / pezzi 1
    Risparmia 45.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Accommodate a wide range of processing volumes with the TX-200 4 x 180mL Swinging Bucket Rotor.
Accommodate a wide range of processing volumes with the Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180mL Swinging Bucket Rotor.
Ordering Information:
Round buckets (75-003-659), biocontainment lids (75-003-660) and replacement O-rings (75-003-687) are sold separately. A variety of adapters are also available. Contact your sales representative for more information.
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge Series
Recommended for:
Cell culture, blood separation, body fluids processing, microbiology, proteomics, genomics and molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rotore oscillante TX-200
Tipo Rotore oscillante
Capacità 4 x 180 mL
RCF max 5,580 x g
Velocità max 5,500 rpm
Raggio (sistema metrico) 16.5 cm
Max. Tube Length 123 mm
Max. Tube Diameter 56.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 and SL 16 Centrifuges
Angolo 90°
Certificazione/Conformità Certificazione di biocontenimento di CAMR™, HPA, Porton Down, UK
Biocontainment Yes