Learn More
Thermo Scientific™ Rotore oscillante TX-200
Codice prodotto. 11784998 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Bucket Lid
Replacement O-ring
Rotore oscillante
Dimensione della confezione:
4 sets
Pezzo
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11784998 Rotore oscillante 4 sets
10707025 Rotore oscillante Pezzo
11794998 Bucket Lid pezzi 4
11765008 Replacement O-ring pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11784998 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00€
    889.00€ / 4 sets
    Risparmia 56.00€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Accommodate a wide range of processing volumes with the TX-200 4 x 180mL Swinging Bucket Rotor.
Accommodate a wide range of processing volumes with the Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180mL Swinging Bucket Rotor.
Ordering Information:
Round buckets (75-003-659), biocontainment lids (75-003-660) and replacement O-rings (75-003-687) are sold separately. A variety of adapters are also available. Contact your sales representative for more information.
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge Series
Recommended for:
Cell culture, blood separation, body fluids processing, microbiology, proteomics, genomics and molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Portaprovette cilindrici per rotore TX-200 (4)
Tipo Rotore oscillante
Da utilizzare con (apparecchiatura) TX-200 Rotor
Biocontainment Yes
Quantità Set of 4