Learn More
Thermo Scientific™ Rotore a cestello oscillante TX-400 4 x 400 ml
Codice prodotto. 11774998 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Bucket Lid
Replacement O-ring
Rotore oscillante
Dimensione della confezione:
4 sets
Pezzo
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11774998 Replacement O-ring pezzi 4
15153169 Rotore oscillante Pezzo
11754998 Rotore oscillante 4 sets
11764998 Bucket Lid pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11774998 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003657
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    147.00€ / pezzi 4
    Risparmia 9.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Supporta un'ampia gamma di dimensioni dei campioni e di applicazioni con il rotore oscillante Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400.
Ordering Information:
Buckets and lids are sold separately; order rotor body (75-003-629) and components to complete assembly. For replacement O-rings for lids (set of four), order 75-003-657. Tube adapters are also available separately. Contact your sales representative for information.
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge Series
Recommended for:
Cell culture, blood separation, body fluids processing, microbiology, proteomics, genomics and molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Replacement O-ring
Da utilizzare con (apparecchiatura) 75003656 Sealing Caps
Certificazione/Conformità Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, UK
Biocontainment Yes
Quantità Set of 4