Learn More
Thermo Scientific™ Rotore a cestello oscillante TX-400 4 x 400 ml
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Supporta un'ampia gamma di dimensioni dei campioni e di applicazioni con il rotore oscillante Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400.
Informazioni per l'ordine:
Buckets and lids are sold separately; order rotor body (75-003-629) and components to complete assembly. For replacement O-rings for lids (set of four), order 75-003-657. Gli adattatori per provette sono disponibili anche separatamente. Per informazioni, contattare il rappresentante di zona >
Compatibile con:
™™™™™
Consigliato per:
Colture cellulari, separazione di sangue, analisi di fluidi corporei, microbiologia, proteomica, genomica e biologia molecolare
Specifica
Specifica
| Descrizione | TX-400 Swinging Bucket Rotor w/Slide Coat anti-friction finish |
| Tipo | Rotore oscillante |
| Capacità | 4 x 400mL |
| RCF max | 4,696 x g |
| Velocità max | 5,000rpm |
| Raggio (sistema metrico) | 168mm |
| Max. Tube Length | 135mm |
| Max. Tube Diameter | 80mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ™™™™™™™ |
| Angolo | 90° |
| Vedi altri risultati |