Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 mL Swinging Bucket Rotor
Codice prodotto. 10247574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
250 mL
4 x 750 mL
750 mL
Not Applicable
Tipo:
Bucket Lid
Microplate/Flask Carrier
O-ring
Rotore oscillante
Da utilizzare con (apparecchiatura):
™™™™™™™
Centrifughe Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF, Sorvall ST 40, ™ Multifuge™ X3/X3F, ™ Megafuge™ 40 e SL 40/40F
Rectangular Buckets
Round Buckets
Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40, SL 40/40F
Dimensione della confezione:
2 sets
4 sets
Pezzo
pezzi 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10247574 250 mL Rotore oscillante Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40, SL 40/40F 4 sets
15143169 4 x 750 mL Rotore oscillante ™™™™™™™ Pezzo
10683755 750 mL Rotore oscillante ™™™™™™™ 4 sets
10606085 Not Applicable Bucket Lid Round Buckets pezzi 4
11874451 Not Applicable O-ring Centrifughe Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF, Sorvall ST 40, ™ Multifuge™ X3/X3F, ™ Megafuge™ 40 e SL 40/40F pezzi 4
10389874 Not Applicable Bucket Lid Rectangular Buckets pezzi 4
10718975 4 x 750 mL Microplate/Flask Carrier ™™™™™™™ pezzi 4
11848143 4 x 750 mL Rotore oscillante ™™™™™™™ 2 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10247574 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2710.00€
    2167.23€ / 4 sets
    Risparmia 542.77€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml consente di aumentare la produttività del laboratorio con la massima flessibilità e una velocità di 4700gir/min.
Ordering Information:
Buckets, lids and microplate carriers are sold separately; order Rotor Body (75-003-607) and components to complete assembly. For replacement O-rings for lids (set of four) order 75-003-610. Tube adapters are also available separately. Contact your sales representative for information.
Includes:
Rotor manual
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R, and Thermo Scientific SL40/40R
Recommended for:
Cell culture, blood separation, body fluids processing, microbiology, proteomics, genomics and molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rectangular Buckets
Tipo Rotore oscillante
Capacità 250 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40, SL 40/40F
Certificazione/Conformità Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.
Biocontainment Yes
Quantità Set of 4