Description
Il rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml consente di aumentare la produttività del laboratorio con la massima flessibilità e una velocità di 4700gir/min.
Ordering Information:
Buckets, lids and microplate carriers are sold separately; order Rotor Body (75-003-607) and components to complete assembly. For replacement O-rings for lids (set of four) order 75-003-610. Tube adapters are also available separately. Contact your sales representative for information.
Includes:
Rotor manual
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R, and Thermo Scientific™ SL40/40R
Recommended for:
Cell culture, blood separation, body fluids processing, microbiology, proteomics, genomics and molecular biology
Specifications
Specifications
| Descrizione | Coperchi di biocontenimento ClickSeal per cestelli rotondi (set di 4) |
| Tipo | Bucket Lid |
| Capacità | Not Applicable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round Buckets |
| Certificazione/Conformità | Certificazione di biocontenimento di CAMR™, HPA, Porton Down, U.K. |
| Biocontainment | Yes |
| Quantità | Set of 4 |