Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 mL Swinging Bucket Rotor
Codice prodotto. 10683755 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
250 mL
4 x 750 mL
750 mL
Not Applicable
Tipo:
Bucket Lid
Microplate/Flask Carrier
O-ring
Rotore oscillante
Da utilizzare con (apparecchiatura):
™™™™™™™
Centrifughe Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF, Sorvall ST 40, ™ Multifuge™ X3/X3F, ™ Megafuge™ 40 e SL 40/40F
Rectangular Buckets
Round Buckets
Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40, SL 40/40F
Dimensione della confezione:
2 sets
4 sets
Pezzo
pezzi 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10683755 750 mL Rotore oscillante ™™™™™™™ 4 sets
15143169 4 x 750 mL Rotore oscillante ™™™™™™™ Pezzo
10606085 Not Applicable Bucket Lid Round Buckets pezzi 4
11874451 Not Applicable O-ring Centrifughe Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF, Sorvall ST 40, ™ Multifuge™ X3/X3F, ™ Megafuge™ 40 e SL 40/40F pezzi 4
10247574 250 mL Rotore oscillante Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40, SL 40/40F 4 sets
10389874 Not Applicable Bucket Lid Rectangular Buckets pezzi 4
10718975 4 x 750 mL Microplate/Flask Carrier ™™™™™™™ pezzi 4
11848143 4 x 750 mL Rotore oscillante ™™™™™™™ 2 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10683755 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00€
    1489.87€ / 4 sets
    Risparmia 375.13€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml consente di aumentare la produttività del laboratorio con la massima flessibilità e una velocità di 4700gir/min.
Informazioni per l'ordine:
Buckets, lids and microplate carriers are sold separately; order Rotor Body (75-003-607) and components to complete assembly. For replacement O-rings for lids (set of four) order 75-003-610. Gli adattatori per provette sono disponibili anche separatamente. Per informazioni, contattare il rappresentante di zona >
Include:
manuale del rotore
Compatibile con:
™™™™
Consigliato per:
Colture cellulari, separazione di sangue, analisi di fluidi corporei, microbiologia, proteomica, genomica e biologia molecolare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 750mL Round Buckets (set of 4)
Tipo Rotore oscillante
Capacità 750 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) ™™™™™™™
Certificazione/Conformità Certificazione di biocontenimento di CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.
Biocontainment Yes
Quantità Set of 4