Description
Il rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml consente di aumentare la produttività del laboratorio con la massima flessibilità e una velocità di 4700gir/min.
Buckets, lids and microplate carriers are sold separately; order Rotor Body (75-003-607) and components to complete assembly. For replacement O-rings for lids (set of four) order 75-003-610. Gli adattatori per provette sono disponibili anche separatamente. Per informazioni, contattare il rappresentante di zona >
Include:
manuale del rotore
Compatibile con:
™™™™
Consigliato per:
Colture cellulari, separazione di sangue, analisi di fluidi corporei, microbiologia, proteomica, genomica e biologia molecolare
Specifications
Specifications
| Descrizione | TX-750 (Rotor body only) w/Slide Coat anti-friction finish |
| Tipo | Rotore oscillante |
| Capacità | 4 x 750 mL |
| RCF max | 4,816 x g (with 75-003-608 round buckets, RCF varies with bucket type) |
| Velocità max | 4,700rpm (with 75-003-608 round buckets; speed varies with bucket type) |
| Raggio (sistema metrico) | 195mm |
| Max. Tube Length | 139mm |
| Max. Tube Diameter | 98mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ™™™™™™™ |
| Angolo | 90° |
| Show More |