Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per cestelli rotondi TX-750
Gli adattatori per cestelli rotondi Thermo Scientific™ TX-750 consentono di aggiungere funzionalità al rotore.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003710
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10012759
  • 628.58€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 04-11-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Gli adattatori per cestello rotondo Thermo Scientific™ TX-750 consentono di aggiungere funzioni al rotore grazie al supporto di provette e flaconi a fondo sferico e conico, di microprovette e di provette per raccolta ematica.
Adapters will hold round-bottom and conical tubes and bottles, microtubes and blood collection tubes.
Specifica
Specifica
Bottiglia da 175 ml Nalgene™
250mL Bottle
Round Bucket Adapter
250mL
250 mL Nalgene Bottle, 225 mL/175 mL BD Falcon Conical Bottle (requires BD #352090) (Open buckets only), 200 mL Nunc Conical Bottle (requires Nunc #377585) (Open buckets only), 175 mL Nalgene Conical Bottle (requires Nalgene #DS3126-0175) (Open buckets only)