Descrizione
™
Gli adattatori consentono di tenere provette e flaconi a fondo sferico e conico, microprovette e provette per raccolta ematica.
Specifica
Specifica
| Tipo | Round Bucket Adapter |
| Tipo di provetta | Conical |
| Capacità | 15 mL Conical Tube |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round-Bottom and Conical Tube and Bottle, Microtube and Blood Collection Tube |
| Dimensioni provetta | 15 mL |