Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Round Bucket Adapters
Codice prodotto. 10491445 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1.5/2 mL Conical Microtube
100 mL Round-bottom Open-top Tube
14 mL Conical Urine Tube
15 mL Conical Tube
25 mL Universal Conical/Skirted Tube
250 mL Bottle
250 mL Corning Conical Bottle
5 mL RIA/Round-bottom Tube (w/o cap)
5/7 mL Blood Collection Tube
5/7 mL Round-bottom Tube (w/o cap) w/Decanting Aid
50 mL Conical Tube
50 mL Round-bottom Tube
84 x 15 mL Blood Collection Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 4
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10491445 50 mL Conical Tube pezzi 4
10287707 15 mL Conical Tube pezzi 4
11894451 250 mL Bottle pezzi 4
10595494 100 mL Round-bottom Open-top Tube pezzi 4
11824461 50 mL Round-bottom Tube pezzi 4
11844461 25 mL Universal Conical/Skirted Tube pezzi 4
11864461 14 mL Conical Urine Tube pezzi 4
11874461 84 x 15 mL Blood Collection Tube pezzi 4
11884461 5/7 mL Blood Collection Tube pezzi 4
11894461 5 mL RIA/Round-bottom Tube (w/o cap) pezzi 4
11804471 5/7 mL Round-bottom Tube (w/o cap) w/Decanting Aid pezzi 4
11814471 1.5/2 mL Conical Microtube pezzi 4
11953759 250 mL Corning Conical Bottle pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10491445 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    875.00€
    682.37€ / pezzi 4
    Risparmia 192.63€
    22% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli adattatori per cestelli rotondi Thermo Scientific™ TX-750 consentono di aggiungere funzionalità al rotore.
™
Gli adattatori consentono di tenere provette e flaconi a fondo sferico e conico, microprovette e provette per raccolta ematica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Round Bucket Adapter
Tipo di provetta Conical
Capacità 50 mL Conical Tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) Round-Bottom and Conical Tube and Bottle, Microtube and Blood Collection Tube
Dimensioni provetta 50 mL