Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Round Bucket Adapters
Codice prodotto. 11953759 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.5/2 mL Conical Microtube
100 mL Round-bottom Open-top Tube
14 mL Conical Urine Tube
15 mL Conical Tube
25 mL Universal Conical/Skirted Tube
250 mL Bottle
250 mL Corning Conical Bottle
5 mL RIA/Round-bottom Tube (w/o cap)
5/7 mL Blood Collection Tube
5/7 mL Round-bottom Tube (w/o cap) w/Decanting Aid
50 mL Conical Tube
50 mL Round-bottom Tube
84 x 15 mL Blood Collection Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11953759
Marca: Thermo Scientific™ 75003792
Gli adattatori per cestelli rotondi Thermo Scientific™ TX-750 consentono di aggiungere funzionalità al rotore.
Gli adattatori consentono di tenere provette e flaconi a fondo sferico e conico, microprovette e provette per raccolta ematica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Round Bucket Adapter
Tipo di provetta 250 mL Corning Conical Bottle
Capacità 250 mL Corning Conical Bottle
Da utilizzare con (apparecchiatura) Round-Bottom and Conical Tube and Bottle, Microtube and Blood Collection Tube