Learn More
Skytec™ TX924 Nitrile Gloves
Codice prodotto. 30274523
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
30274523 Small pezzi 100
30274506 Medium pezzi 100
30274524 Large pezzi 100
30274553 X-Large pezzi 100
30274610 2X-Large pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 30274523 Fornitore Skytec™ N. del fornitore SKG00924BD
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High performance, powder-free, black nitrile single use glove with diamond grip pattern technology. Provides outstanding grip performances and chemical protection.
  • Black Single Use Glove with Grip Pattern
  • Ambidextrous for easy and quick donning
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Colore Black
Monouso Single-use
Finitura esterna Grip Pattern
Finger Thickness (English) 10.24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 7.87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size Small
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.23 mm
Lunghezza (sistema metrico) 243 mm