Learn More
Skytec™ TX925 Nitrile Gloves
Codice prodotto. 30274614
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. Size unitSize
30274614 Medium pezzi 100
30274602 Small pezzi 100
30274517 Large pezzi 100
30274548 X-Large pezzi 100
30274505 2X-Large pezzi 100
5 options
Codice prodotto. 30274614
Marca: Skytec™ SKG00925GF
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High performance, powder-free, orange nitrile single use glove with diamond grip pattern technology. Provides outstanding grip performances and chemical protection.
  • Orange Single Use Glove with Grip Pattern
  • Ambidextrous for easy and quick donning
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Colore Orange
Monouso Single-use
Finitura esterna Grip Pattern
Finger Thickness (English) 10.24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 7.87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size Medium
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.23 mm
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm