Descrizione
Nastro DuPont™ Tychem™ 2000 - Nastro flessibile protettivo per sostanze chimicheUn nastro chimico con livello di protezione Tychem™ 2000 e adesione sicura per migliorare il livello di sicurezza dei DPI. Viene tipicamente utilizzato come collegamento tra i guanti Tychem™ e gli indumenti protettivi Tychem™, Tyvek™ o ProShield™ di Categoria III. Può inoltre essere utilizzato per fissare il cappuccio di un indumento protettivo di categoria III alla maschera, le caviglie agli stivali e il risvolto della cerniera .
- Certificato secondo il Regolamento (UE) 2016/425 (disattivato)
- Categoria I
- Protezione chimica contro acidi e basi inorganiche
- Sono disponibili dati di permeazione per 95 agenti chimici, che consentono il confronto e la corrispondenza tra il livello di protezione dell'indumento di protezione chimica e il guanto chimico
- Allungamento elevato per una tenuta migliore e più liscia
- Massima elasticità e adesione
- Può essere utilizzato con gli indumenti di tipo 3, 4, 5, 6 in esposizioni chimiche meno impegnative
Specifica
Specifica
| Size | One Size |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.89 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 48 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 164 ft. |
| Certificazione/Conformità | Category I certified, Certified according to regulation EU 2016/425 |
| Colore | Yellow |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 m |
| Product Type | Chemical tape |