Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F FaceSeal
Codice prodotto. 16328555 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
16328555 Small Pezzo
16348555 Medium Pezzo
16338555 Large Pezzo
16358555 2X-Large Pezzo
16368555 3X-Large Pezzo
16378555 4X-Large Pezzo
16388555 5X-Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16328555 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D15490341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.99€
    114.49€ / pezzi 1
    Risparmia 37.50€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Tychem™ 6000 F FaceSeal is a hooded coverall that includes a rubber seal for a tight fit.
  • Made from a lightweight and durable fabric (< 500 g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek™ substrate
  • Offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards, and certain chemical warfare agents
  • Certified according to Regulation (EU) 2016/425
  • Chemical protective clothing, Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
  • EN 14126 (barrier to infective agents), EN 1073-2 (protection against radioactive contamination)
  • Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside
  • Stitched and over-taped seams with barrier tape for protection and strength
  • Back entry with zipper, double zipper flap with snaps and hook and loop closure
  • Attached undergloves
  • Used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gray
Size Small
Stile della caviglia Attached socks
Tipo di chiusura Rear-entry zipper with double flap, snaps and hook-and-loop seal
Stile polso Attached gloves
Monouso Single-use
Sesso Unisex
Stile collo Hooded
Quantità 1/Ea.
Tipo di giuntura Stitched, Taped
Sterilità Non-sterile
Stile vita Elastic