Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F with Socks
Codice prodotto. 16223512 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16223512 Large pezzi 20
16273512 Small pezzi 20
16233512 Medium pezzi 20
16243512 X-Large pezzi 20
16203512 2X-Large pezzi 20
16213512 3X-Large pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16223512 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D13495126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1037.88€
    832.69€ / pezzi 20
    Risparmia 205.19€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Tychem™ 6000 F hooded coveralls with integrated socks that are designed to be worn inside shoes or boots.
  • Made from a lightweight and durable fabric (< 500 g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek™ substrate
  • Offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards, and certain chemical warfare agents
  • Certified according to Regulation (EU) 2016/425
  • Chemical protective clothing, Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
  • EN 14126 (barrier to infective agents), EN 1073-2 (protection against radioactive contamination)
  • Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside
  • Stitched and over-taped seams with barrier tape for protection and strength
  • Self-adhesive double zipper flap closure system for higher protection
  • Used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gray
Size Large
Stile della caviglia Elastic, Attached socks, Boot overflaps
Tipo di chiusura Double zipper with self-adhesive flap and chin flap
Stile polso Thumb Loop
Descrizione Individually Packed
Monouso Single-use
Sesso Unisex
Stile collo Hooded
Quantità 20/Cs.
Tipo di giuntura Stitched, Taped
Sterilità Non-sterile
Stile vita Elastic