Descrizione
- Features strong adhesion, easy tear by hand and low curling.
- Suitable for use in a variety of applications including emergency response, chemical spill clean-up, petrochemical industry tasks and maintenance operations.
- Quantity/box: 12 rolls per box.
- Width 50 mm, length 50 m per roll
Specifications
Specifications
| Size | One Size |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 162 ft. |
| Colore | Yellow |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 m |
| Product Type | Barrier Tape |
| Sterilità | Non-sterile |