Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000F Gown
Codice prodotto. 16618525 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16618525 2X-Large pezzi 25
16608525 Medium pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16618525 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D15546625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    949.39€
    631.63€ / pezzi 25
    Risparmia 317.76€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Shin-length gown with wrap-over rear closure, hook and loop neck closure and waist ties. Double cuffs for increased protection and tighter connection with gloves.
  • Elasticated wrists
  • Knitted cuff (inside) for better comfort
  • Mandarin collar for improved neck and throat area closure
  • Offers excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size 2X-Large
Colore White
Stile polso Elasticated